Fontos dokumentumok
I8754
L-allo-Isoleucine
≥99%
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, L-Alloisoleucine
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-allo-Isoleucine,
Teszt
≥99%
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
285 °C
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-UHNVWZDZSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 CmaL (PSPTO4723), a DUF1330 family member, is needed to produce L-allo-isoleucine, a precursor for the phytotoxin coronatine: This study demonstrates the essential role of L-allo-isoleucine in the synthesis of plant toxins, impacting plant pathology and biocontrol strategies (Worley et al., 2013).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1