Fontos dokumentumok
95148
L-Argininosuccinic acid lithium salt
analytical standard
Szinonimák:
N-{{[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino}iminomethyl}-L-aspartic acid lithium salt, Lithium L-argininosuccinate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤20% water
alkalmazás(ok)
clinical testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?