I7403
L-Isoleucine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Szinonimák:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Isoleucine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
termékcsalád
BioXtra
Teszt
98.5-101.0%
form
powder
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.