T0254
L-Tryptophan
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
0.5 M HCl: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Géninformáció
human ... TDO2(6999) , TPH1(7166) , TPH2(121278)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.