Fontos dokumentumok
I0380
D-allo-Isoleucine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-allo-Isoleucine,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −38° in 6 M HCl
szín
white to off-white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)