Fontos dokumentumok
S7422
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.02% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
kation nyomok
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
funkcionális csoport
carboxylic acid
sulfonic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1