Merck
05706
Sigma-Aldrich
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
Szinonimák:
(2RS,3SR)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, DL-Alloisoleucine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
Beilstein:
1721795
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
szín
white
mp
~285 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)