Fontos dokumentumok
73097
L-Argininosuccinic acid lithium salt
≥95% (TLC)
Szinonimák:
N-{{[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino}iminomethyl}-L-aspartic acid lithium salt, Lithium L-argininosuccinate
Teszt
≥70% (qNMR)
≥95% (TLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
szennyeződések
≤20% water
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?