Fontos dokumentumok
C3635
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
mp
186-189 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TPH1(7166) , TPH2(121278)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3