Fontos dokumentumok
N7627
L-Norvaline
≥99% (TLC)
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Aminopentanoic acid, (S)-2-Aminovaleric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Norvaline, arginase inhibitor
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
szín
white
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
- Nanodrugs mediate TAMs-related arginine metabolism interference to boost photodynamic immunotherapy.: This study explores the use of nanodrugs to interfere with arginine metabolism in tumor-associated macrophages (TAMs), enhancing the efficacy of photodynamic immunotherapy. L-Norvaline plays a crucial role in this metabolic interference (Chen et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)