Fontos dokumentumok
I7634
D-Isoleucine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(2R, 3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Isoleucine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szennyeződések
≤10% allo-isomer
szín
white
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Metabolic Profiling of Urinary Chiral Amino-Containing Biomarkers for Gastric Cancer Using a Sensitive Chiral Chlorine-Labeled Probe by HPLC-MS/MS.: This study by Huang et al. (2021) explores the use of D-Isoleucine as a biomarker for gastric cancer, utilizing advanced metabolic profiling techniques with HPLC-MS/MS to detect chiral amino-containing compounds in urine samples (Huang et al., 2021).
- Isopenicillin N Synthase Binds δ-(L-α-aminoadipoyl)-L-cysteinyl-D-thia-allo-isoleucine Through Both Sulfur Atoms.: Clifton et al. (2011) describe the binding mechanism of Isopenicillin N synthase with a compound involving D-Isoleucine, highlighting its role in antibiotic biosynthesis and enzyme interaction studies (Clifton et al., 2011).
- The Total Structure of the Antibiotic Longicatenamycin.: Shiba and Mukunoki (1975) determined the complete structure of the antibiotic longicatenamycin, which includes D-Isoleucine as a crucial component, contributing to understanding its antibacterial properties (Shiba and Mukunoki, 1975).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.