Fontos dokumentumok
I7512
Indole-3-butyric acid potassium salt
suitable for plant cell culture, BioReagent
Szinonimák:
4-(3-Indolyl)butanoic acid, IBA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(O[K])CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H13NO2.K.H/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBRDCGZGWQSQJU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)