Fontos dokumentumok
1.00353
Millipore
Indole-3-acetic acid
LAB
Szinonimák:
Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-748-2
NACRES:
NA.21
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
mp
167-170 °C
térfogatsúly
620 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 167 - 170 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3