Fontos dokumentumok
G9259
α-Glucosidase from rice
Type V, ammonium sulfate suspension, 40-80 units/mg protein
Szinonimák:
α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type V
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
40-80 units/mg protein
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások