Fontos dokumentumok
N1641
1-Naphthylacetic acid
BioReagent, 1 mg/mL, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
α-Naphthaleneacetic acid Free acid, 1-Naphthaleneacetic acid, NAA
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?