Fontos dokumentumok
Z374385
Sigma-Aldrich
Scienceware® slide box
for 100 microscope slides, Hinged lid
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
MA.01
Jellemzők
Holds 100 x slides 76x26 mm
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H44577-0000
Általános leírás
Supreme defense for standard 25 x 75mm (1" x 3") microscope slides
  • Heavy-walled, moisture- and insect-proof.
  • Slim, durable design
  • Easily identify slides with included numbered index on base and cover
  • Box walls are rugged and won′t bend, split, or chip.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)