Fontos dokumentumok
I2002
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
Szinonimák:
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IV
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
minőség
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
specifikus aktivitás
3-20 units/mg protein
összetétel
Protein biuret
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- for in vitro activity assay to study the effects of thorium on citric acid cycle enzymes in the mitochondrial respiration pathway
- as a standard to measure the impact of temperature on nicotinamide diphosphate (NADP)-IDH activity
- in isocitrate assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Gátló
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)