Fontos dokumentumok
G7000
α-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
Szinonimák:
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
form
powder
szennyeződések
≤0.1 mol % glucose
≤0.5 mol % α-D-glucose 1,6-diphosphate
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3