Fontos dokumentumok
PHR1915
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,2,4-Trimethylpentane, Isooctane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
41 mmHg ( 21 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
robbanási határérték
6 %
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
sűrűség
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup