Fontos dokumentumok
I5036
Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥80 units/mg protein
Szinonimák:
IDH1, Isocitrate Dehydrogenase Cytoplasmic
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥80 units/mg protein
molekulatömeg
46,658 Da
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2