Fontos dokumentumok
N7505
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
≥97% (spectrophotometric assay)
form
powder
oldhatóság
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.