Fontos dokumentumok
P9625
Phenazine methosulfate
powder, electron acceptor
Szinonimák:
5-Methylphenazinium methyl sulfate, N-Methylphenazonium methyl sulfate, PMS
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phenazine methosulfate,
form
powder
Minőségi szint
λ
0.01 g/L in H2O, 1 cm path
UV-elnyelés
λ: 387.5 nm Amax
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Phenazine methosulfate has been used:
- as a component of succinate dehydrogenase enzyme substrate solution
- to induce superoxide radical generation in red blood cell suspensions and to study its influence on RBC deformability
- as a component of complex II histochemistry media
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research