Fontos dokumentumok
I1877
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
Szinonimák:
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine heart
Minőségi szint
típus
Type I
form
solid
specifikus aktivitás
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3