Fontos dokumentumok
N5755
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate
Szinonimák:
β-NADP, Coenzyme II, NADP, TPN, Triphosphopyridine nucleotide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
sodium and potassium: ≤0.04%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
Alkalmazás
- the measurement of Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity
- the Cytochrome P450 3A4 assay as a part of NADPH-regenerating system
- the Cytochrome P450 2D6 assay as a part of NADPH-regenerating system
- the determination of Glucose-6-phosphate content
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)