Fontos dokumentumok
A3412
cis-Aconitic acid
≥98%
Szinonimák:
cis-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
122 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)