Merck
I16005
Sigma-Aldrich
Isocitric acid lactone
97%
Szinonimák:
DL-2-Oxotetrahydrofuran-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.11
Beilstein:
174242
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CC(=O)OC1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKZDIMBDWHZXOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yuehong Zhang et al.
Journal of AOAC International, 101(6), 1741-1751 (2018-06-30)
Background: There are a substantial number of papers in the scientific literature reporting on the chemical composition of the Aloe vera plant. None of these investigations are truly comprehensive nor address the differences in composition that occur through processing variations