Fontos dokumentumok
I2411
Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
IDH1, Isocitrate Dehydrogenase Cytoplasmic
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Sf9 cells
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
47.6 kDa
koncentráció
≥0.30 mg/mL protein (Bradford)
NCBI elérési szám
vonatkozó betegség(ek)
cancer (lung)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.