Merck
MAK493
Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
hematological disorder; cancer
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Isocitrate dehydrogenase (IDH) is an enzyme which catalyzes the interconversion of isocitrate and α-ketoglutarate. There are three IDH isoforms: IDH3 uses the cofactor NAD+ and catalyzes the third step in the citric acid cycle, while IDH1 and IDH2 use the cofactor NADP+ and catalyze the same reaction outside the citric acid cycle. This kit measures the activity of the IDH1 and IDH2 isoforms. Mutations in IDH1 and IDH2 have been linked with various brain tumors and acute myeloid leukemia.
Alkalmazás
The kit is suitable for IDH activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, tissue and culture media.)
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Assay Kit is a non-radioactive, colorimetric IDH assay based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADPH-coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT, which exhibits an absorption maximum at 565 nm. The increase in absorbance at 565 nm is directly proportional to the enzyme activity.
Tulajdonságok és előnyök
  • Linear detection range 0.1 to 100 U/L for 30 minute reaction.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom