Fontos dokumentumok
G2626
L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver
Type II, 50% glycerol solution, ≥35 units/mg protein
Szinonimák:
L-GLDH, L-Glutamate:NAD[P]+ Oxidoreductase (deaminating), Glutamate Dehydrogenase from bovine liver
Méret kiválasztása
32 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
32 000,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine liver
Minőségi szint
típus
Type II
Forma
glycerol solution (50%)
specifikus aktivitás
≥35 units/mg protein
molekulatömeg
310-350 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... GLUD1(281785)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The bovine enzyme is characterized by three sets of properties:
- It has a reversible concentration-dependent association, producing higher molecular weight forms.
- Forms tight enzyme-reduced coenzyme-substrate ternary complexes whose rates of dissociation modulate the steady-state reaction rates.
- Exhibits a wide variety of effects from the binding of any of a number of nucleotide modifiers.
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein