Fontos dokumentumok
I0408
Invertase Glycoprotein Standard
BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae, for proteomics
Szinonimák:
Invertase from baker’s yeast (S. cerevisiae), β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
grade
for proteomics
termékcsalád
BioReagent
form
lyophilized powder
molekulatömeg
60 kDa
koncentráció
≥0.5 mg/vial protein (E1%/280)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- to generate N-linked glycan library
- as a negative control to study the binding of lectins to high mannose structures
- for sample pre-treatment in proteomic analyses to study drug-induced toxic epidermal necrolysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3