Fontos dokumentumok
ROAMYGL
Roche
Amyloglucosidase
from Aspergillus niger
Szinonimák:
Glucoamylase, disaccharidase-type-α-D-glucosidase
Méret kiválasztása
76 900,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
76 900,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus niger
Minőségi szint
Forma
suspension
specifikus aktivitás
~14 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate; standardized with BSA.)
molekulatömeg
Mr 97 kDa
kiszerelés
pkg of 10 mL (10102857001 [100 mg])
gyártó/kereskedő neve
Roche
Paraméterek
55 °C optimum reaction temp.
optimális pH
4.6-4.8
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Heat inactivation: Heat inactivation is recommended at 80 °C for 45 minutes, followed by rapidly cooling down.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?