R1153
RNase B Glycoprotein Standard from bovine pancreas
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Szinonimák:
Ribonuclease B from bovine pancreas, RNase B
About This Item
Javasolt termékek
product name
RNase B Glycoprotein Standard from bovine pancreas, Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Minőség
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3