T1126
Thyroglobulin from porcine thyroid gland
powder
Szinonimák:
TG human
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine thyroid
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
~670 kDa
összetétel
Iodine, ≥0.3%
nitrogén analízis
14.0-17.5% total
technika/technikák
protein purification: suitable
hamu
≤4%
pI
4.58
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... TG(100156471)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3