Fontos dokumentumok
GLYCOPRO
Glycoprotein Detection Kit
Sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm) or 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm)
kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
carbohydrate detection limit measuring range
25-100 ng/band
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.