G3643
α1-Acid Glycoprotein from bovine plasma
≥99%
Szinonimák:
Orosomucoid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine plasma
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ORM1(497200)
Általános leírás
Alkalmazás
- in mass spectrometry analysis to confirm the presence of Neu5Ac and Neu5Gc distribution in human and bovine AGP respectively
- for pretreating the microvessel before perfusing the MDA-MB-231 cells for tumor adhesion studies
- in the composition of tear model
- as a reference in sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.