Fontos dokumentumok
I4753
Invertase from Candida utilis
Grade X, ≥300 units/mg solid
Szinonimák:
β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, β-Fructofuranosidase, Saccharase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Grade X
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≥300 units/mg solid
molekulatömeg
~260 kDa
idegen aktivitás
α-galactosidase (melibiase), essentially free
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in YE liquid medium to observe for morphological changes in Streptomyces sp.
- to determine the sucrose content in ethanolic extract of leaf tissues
- to determine the total non-structural carbohydrates (TNC) in root tissues
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Structure : Glycoprotein containing ca. 50% of carbohydrates
Optimum pH : 3.5 - 4.0 Optimum temperature : 60 - 70oC
pH Stability : pH 4.0 - 6.0 (50oC, 10min)
Thermal stability : below 60oC (pH 4.5, 10min)
Substrate specificity : The enzyme hydrolyzes saccharose and raffinose, but does not
hydrolyze inulin and melezitose.6)
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
The appearance of reducing sugars is measured by the modified Fehling-Lehmann-Schoorl method.
Enzymatic Assay of Invertase