Fontos dokumentumok
F3004
Fetuin from fetal bovine serum
lyophilized powder
Szinonimák:
Fetuin from fetal calf serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine serum (fetal)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
HPLC: suitable
MALDI-MS: suitable
szennyeződések
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... FETUB(504615)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard glycoprotein in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection analysis (HPLC-FLD)
- as a ligand in carbohydrate binding assay of pertussis toxin vaccine
- in the synthesis of fetuin-A conjugated gold nanoparticles (F-GNPs) for drug carrier studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)