Fontos dokumentumok
I9274
Invertase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
200-300 units/mg solid
Szinonimák:
β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
specifikus aktivitás
200-300 units/mg solid
technika/technikák
photometry: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
idegen aktivitás
α-glucosidase (maltase), phosphoglucomutase, phosphoglucose isomerase ≤0.01%
6-phosphogluconic dehydrogenase, α-galactosidase, β-galactosidase, and NADH oxidase ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in liquid media (YES) and is used to determine the invertase activity
- supplemented to the reaction mixture in the extraction and analysis of sugars and starch
- for sucrose hydrolysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)