H8283
Hemocyanin from Megathura crenulata (keyhole limpet)
PBS solution
Szinonimák:
KLH, Keyhole limpet hemocyanin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Megathura crenulata
Minőségi szint
Forma
PBS solution
koncentráció
3.0-7.0 mg/mL protein (A280)
réztartalom
0.10-0.30% (based on protein)
technika/technikák
ELISA: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Hemocyanin was used to study if antipeptide antibodies specifically recognize the l1 protein of the human papilloma virus of type 31. It was also used to study the acid-induced unfolding of didecameric keyhole limpet hemocyanin.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)