Fontos dokumentumok
D8144
Dextranase from Penicillium sp.
lyophilized powder, 400-800 units/mg protein
Szinonimák:
1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Penicillium sp.
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
400-800 units/mg protein
összetétel
Protein, 35% Lowry
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- in the digestion of exopolysaccharides from P. aeruginosa biofilms and dextran polymers
- as a component of trypticase soy broth (TSYPS) for Streptococcus mutans culture
- in microgel degradation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)