Fontos dokumentumok
F2379
Fetuin from fetal bovine serum
lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fetuin from fetal calf serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine serum (fetal)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... FETUB(504615)
Általános leírás
Alkalmazás
- to synthesize primary and secondary calciprotein particles (CPP)
- to study the binding of Xerocomus chrysenteron lectin (XCL) to the T antigen expressed by membrane proteins
- as a supplement in Ham′s F10 media for myoblast culture.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3