The term 'Grade VII' doesn't hold significant meaning other than indicating the chronological order of the product's introduction. It does not directly impact the quality or specifications of the product.
Fontos dokumentumok
I4504
Invertase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Grade VII, ≥300 units/mg solid
Szinonimák:
β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
Méret kiválasztása
26 500,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
26 500,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
bakers yeast
Minőségi szint
típus
Grade VII
Forma
solid
specifikus aktivitás
≥300 units/mg solid
idegen aktivitás
α-galactosidase (melibiase) ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Invertase
-
What does the term 'Grade VII' signify in the product description of I4504?
1 answer-
Helpful?
-