Fontos dokumentumok
H4881
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate sodium salt, Cortisol 21-hemisuccinate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Alkalmazás
- as a component of the maturation medium for hepatic differentiation
- in the corticosterone (CORT) treatment to study its effect on astrocyte-like neural stem cell proliferation in the area postrema of the adult mouse brain
- in cortisol incubation experiments to study the effect of cortisol on the expression and function of sodium-chloride cotransporter (NCC) in zebrafish embryos
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)