GF144
Epidermal Growth Factor Protein, Human recombinant
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
EGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Epidermal Growth Factor Protein, Human recombinant, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Minőségi szint
Teszt
>98% (SDS-PAGE)
specifikus aktivitás
≥1 x 10^7 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
szennyeződések
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
bemenet
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Related Content
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.