Fontos dokumentumok
235135
Sigma-Aldrich
Corticosterone
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
Szinonimák:
Corticosterone, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein’s substance H
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
346.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
Corticosterone, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
crystalline powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
white to tan
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Általános leírás
Corticosteroid hormone synthesized in response to stress. Binds to and activates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors, resulting in altered expression which eventually affects ionic conductances through the membrane. Also induces apoptosis in murine bone marrow.
Corticosteroid hormone synthesized in response to stress. Binds to and activates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors, resulting in altered genomic expression. Steroid-induced changes in protein synthesis eventually affect ionic conductances through the membrane. Also induces apoptosis in murine bone marrow.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Garvy, B.A., et al. 1993. Immunology80, 587.
DeKloet, E.R. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R. 1992. Trends Neurosci.15, 25.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3