A8960
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate
≥95%
Szinonimák:
MAP, Magnesium Ascorbyl Phosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C1O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C1OP([O-])([O-])=O.O=C2O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C2OP([O-])([O-])=O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
InChI
1S/2C6H9O9P.3Mg.H2O/c2*7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;;/h2*2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q;;3*+2;/p-6/t2*2-,4+;;;;/m00..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKRNHMZODRSAPN-IXNKEUJHSA-H
Általános leírás
Moreover, MAP plays a pivotal role in metabolomics and biochemical research. Acting as an antioxidant, it effectively scavenges free radicals, offering protection against oxidative damage. Its anti-inflammatory properties contribute to the reduction of inflammation, and studies have indicated its ability to stimulate collagen production. Additionally, MAP serves as a chelating agent, further expanding its applications in various research studies. The multifaceted nature of MAP makes it a valuable tool in scientific investigations, contributing to advancements in cell biology, metabolomics, and biochemical research.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Can be used in Cell Biology, Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.