A7631
(+)-Sodium L-ascorbate
crystalline, ≥98%
Szinonimák:
L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
crystalline
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of cutting solution for storing brain slices of rats
- as a component of patch pipette internal solution for imaging Ca2+ transients evoked by action potential in rat brain slices
- as a supplement for arterial smooth muscle cell (SMC) cultures to encourage collagen production
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.