Fontos dokumentumok
H1404
Sigma-Aldrich
Hepatocyte Growth Factor human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
Méret kiválasztása
5 μG
174 000,00 Ft
5 X 5 μG
685 000,00 Ft
174 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 μG
174 000,00 Ft
5 X 5 μG
685 000,00 Ft
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
174 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Terméknév
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
1.0-20.0 ng/mL
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~80 kDa
kiszerelés
pkg of 5x5 μg
pkg of 5 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1.0 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HGF(3082)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hepatocyte growth factor (HGF) is a potent mitogen for hepatocytes and a variety of cell types including endothelial and epithelial cells, melanocytes, and keratinocytes. It also mediates epithelial morphogenesis. HGF is the ligand for the tyrosine kinase receptor encoded by the met proto-oncogene.
Egyéb megjegyzések
The NSO-expressed recombinant HGF is greater than 95% heterodimeric HGF. The insect cell line-expressed recombinant HGF is a mixture of single chain HGF (predominant) with some heterodimeric HGF. Single chain HGF and heterodimeric HGF are equally active in in vitro assays.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 20 mM NaH2PO4 and 500 mM NaCl, pH 7.0 with 50 μg BSA per 1 μg HGF
Elkészítési megjegyzés
Reconstitute at 50 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin. After reconstitution, this solution can be stored at 2-8 °C for up to one month or at -20 °C to -70 °C for up to three months. Us a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles.
Analízis megjegyzés
The biological activity is measured by its ability to induce IL-11 secretion by Saos-2 human osieosarcoma cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Masaki Kobayashi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 527(1), 153-161 (2020-05-25)
MicroRNA (miRNA) plays a pivotal role in cancer biology. Therefore, tumor suppressor (TS) miRNAs are an attractive target for cancer therapy. However, clinical trials have failed due to the difficulties in miRNA delivery, warranting the development of a novel drug
Tumay Basar et al.
Infection and immunity, 73(4), 2061-2074 (2005-03-24)
The bacterial pathogen Listeria monocytogenes causes food-borne illnesses leading to gastroenteritis, meningitis, or abortion. Listeria induces its internalization into some mammalian cells through interaction of the bacterial surface protein InlB with host Met receptor tyrosine kinase. Binding of InlB leads
Takanori Takebe et al.
Nature protocols, 9(2), 396-409 (2014-01-25)
Generation of functional and vascularized organs from human induced pluripotent stem cells (iPSCs) will facilitate our understanding of human developmental biology and disease modeling, hopefully offering a drug-screening platform and providing novel therapies against end-stage organ failure. Here we describe
R A Furlong
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 14(9), 613-617 (1992-09-01)
Hepatocyte growth factor, a potent mitogen for epithelial and other cell types, and scatter factor, a stimulant of epithelial cell motility are identical. In addition to these mitogenic and motogenic functions, the factor has been shown to be an epithelial
Rajani Kanteti et al.
PloS one, 9(9), e105919-e105919 (2014-09-16)
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is an aggressive disease with a poor prognosis. Studies have shown that both MET and its key downstream intracellular signaling partners, PI3K and mTOR, are overexpressed in MPM. Here we determined the combinatorial therapeutic efficacy of
Cikkek
Hepatocyte growth factor (HGF) is a potent mitogen for hepatocytes and a variety of other cells, including endothelial and epithelial cells, melanocytes, and keratinocytes.