Fontos dokumentumok
A4941
Activin A human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Activin A Protein, Growth Factor, Human Growth Factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Activin A human, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
1-10 ng/mL ED50
molekulatömeg
dimer 26 kDa (containing 116 amino acid residues βA subunits)
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... INHBA(3624)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.