Fontos dokumentumok
H5791
Hepatocyte Growth Factor human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤20 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
monomer 70 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HGF(3082)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Protocols
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.